M4280
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti Mouse Fc Antibody, Anti Mouse Fc Antibody - Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
concentración
2.0 mg/mL
técnicas
indirect ELISA: 1:20,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)