M4264
Morphiceptin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
β-Casomorphin 1-4 amide, Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2
About This Item
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)N4CCCC4C(N)=O
InChI
1S/C28H35N5O5.ClH/c29-21(16-19-10-12-20(34)13-11-19)27(37)33-15-5-9-24(33)26(36)31-22(17-18-6-2-1-3-7-18)28(38)32-14-4-8-23(32)25(30)35;/h1-3,6-7,10-13,21-24,34H,4-5,8-9,14-17,29H2,(H2,30,35)(H,31,36);1H
Clave InChI
ARSDMYCQCLQDBN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)