Merck
M3167
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
308.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
273-991-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)