Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
mol wt
antigen 140 kDa (NR2C subunit), antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands)
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000, immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat cerebellum., indirect immunofluorescence: 1:1000 using frozen sections, western blot: 1:1000 using 200 μg cell lysate
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... Grin2c(14813)
rat ... Grin2c(24411)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?