Merck
M1879
Sigma-Aldrich
2′-Monophosphoadenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
ATP-Ribose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N5O17P3
Número de CAS:
Peso molecular:
639.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3OP(O)(O)=O