M1695
MAZ51
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3-(4-Dimethylaminonaphthalen-1-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one
About This Item
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: 11 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c4ccccc14
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)