Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesolubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@](N)([C@H]1C[C@@H]1C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Potent antagonist at mGluR2 metabotropic glutamate receptors
Analysis Note
Stereochemistry confirmed by x-ray crystallography
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?