Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H84N4O36
Número CAS:
Peso molecular:
1317.21
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?