Saltar a
M1387
4-Methylpyrazole hydrochloride
alcohol dehydrogenase inhibitor
Sinónimos:
Fomepizole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 192,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 662,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.130,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
118.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
157-159  °C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H
InChI key
PUCXJHNDMYZOHG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
4-Methylpyrazole hydrochloride has been used:
  • as a cytochrome P450 2E1 inhibitor[1]
  • as cytochrome P450 2E1 and alcohol dehydrogenase inhibitor in 1C11 neural progenitor cells[2]
  • to inhibit ethanol oxidation in VL-17A cells expressing alcohol dehydrogenase and HepG2 cells[3]
Useful as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning.
Biochem/physiol Actions
4-Methylpyrazole (4MP) inhibits ethanol oxidation in liver microsomes.[4] It also blocks the c-Jun N-terminal kinase (JNK) activation in in vitro liver injury models.[5]
Alcohol dehydrogenase inhibitor
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C13408B6506M6500
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥99%
assay
≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Gene Information
human ... ADH1A(124), ADH1B(125), ADH1C(126)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystalline powder, powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)