M1169
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-Ala-Pro-(2,4-dinitrophenyl)Lys
About This Item
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C(CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCCNc4ccc(cc4[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C50H62N10O22/c1-24(2)43(57-44(69)31(14-15-39(62)63)54-46(71)33(22-40(64)65)53-38(61)18-26-19-42(68)82-37-21-28(81-4)11-12-29(26)37)48(73)56-34(23-41(66)67)45(70)52-25(3)49(74)58-17-7-9-35(58)47(72)55-32(50(75)76)8-5-6-16-51-30-13-10-27(59(77)78)20-36(30)60(79)80/h10-13,19-21,24-25,31-35,43,51H,5-9,14-18,22-23H2,1-4H3,(H,52,70)(H,53,61)(H,54,71)(H,55,72)(H,56,73)(H,57,69)(H,62,63)(H,64,65)(H,66,67)(H,75,76)/t25-,31-,32-,33-,34-,35-,43-/m0/s1
InChI key
YOUVSUDOGAVRQX-AEAFXXELSA-N
Amino Acid Sequence
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)