M0821
Moexipril hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
US$ 237,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 237,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 32 mg/mL
emisor
UCB Inc.
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C27H34N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h6-10,14-15,17,21-22,28H,5,11-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Clave InChI
JXRAXHBVZQZSIC-JKVLGAQCSA-N
Información sobre el gen
human ... ACE(1636)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.