M0814
R(−)-Me5 hydriodide
solid
Sinónimos:
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-3-methyl-2-butanamine hydriodide
About This Item
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: 22 mg/mL
cadena SMILES
I[H].CC(C)C(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C13H21NO.HI/c1-9(2)12(14)8-15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,12H,8,14H2,1-4H3;1H
Clave InChI
AQLAXCGHPBMFIJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCN2A(6326)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)