Merck
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2OS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
310.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)