Merck
M062100
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
tamaño de poro
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)