M061040
Phosphate-ON Phosphoramidite
configured for MerMade
Sinónimos:
Phosphate-ON amidite
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibilidad
configured for MerMade
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)NCCCNC(=O)C[C@@H](CC#N)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C49H62N7O11P/c1-33(2)56(34(3)4)68(64-28-11-24-50)67-41(23-25-51)29-44(57)52-26-12-27-53-48(60)66-42-30-45(55-31-35(5)46(58)54-47(55)59)65-43(42)32-63-49(36-13-9-8-10-14-36,37-15-19-39(61-6)20-16-37)38-17-21-40(62-7)22-18-38/h8-10,13-22,31,33-34,41-43,45H,11-12,23,26-30,32H2,1-7H3,(H,52,57)(H,53,60)(H,54,58,59)/t41-,42+,43-,45-,68?/m1/s1
Clave InChI
MCGIOYZUTKDSIL-NNUNARBDSA-N
Aplicación
Otras notas
- Powder format enables dissolution to be easily monitored and facilitatesproduct handling
- Fully compatible with standard phosphoramidite reagents and synthesisconditions
- Compatible with dG(dmf) fast deprotection chemistry: the oligonucleotidecan be cleaved from the support and deprotected in concentratedammonia at 55 °C in only 2 hours
- Comprises a DMT-group for trityl monitoring
- Dissolves easily in acetonitrile to a 0.1 M solution
- High coupling efficiency of ≥98.0% under standard DNA phosphoramiditecoupling conditions
- Cleavage of both phosphate protective groups through a β-eliminationprocess
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?