Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlePreparation Note
Washed in 0.01 M EDTA, pH 7.0, and 0.15 M sodium chloride.
Other Notes
A source of DNA.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?