Merck
M0500
Sigma-Aldrich
Maleic hydrazide
Sinónimos:
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
112223
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temp. de autoignición
707 °F
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Clave InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Envase
Also available as part of a kit
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)