Merck
M045030
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI, configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Sinónimos:
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
Seleccione un Tamaño
0.1 MMOL
US$ 1.370,00
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.1 MMOL
US$ 1.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H54N3O10Cl4P
Peso molecular:
981.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white, powder
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
compatibilidad
configured for ABI
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
Clave InChI
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jun Yu et al.
PloS one, 4(7), e6445-e6445 (2009-08-04)
Stringently controlled conditional expressing systems are crucial for the functional characterization of genes. Currently, screening of multiple clones to identify the tightly controlled ones is necessary but time-consuming. Here, we describe a system fusing Tet (tetracycline)-inducible elements, BAC (bacterial artificial