Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
optical activity
[α]24/D +11.84°, c = 0.1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of deprenyl.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?