Documentos clave
L6414
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., red
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 188,00
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 188,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyolefin
red
envase
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech SPOT-2400
Diámetro
1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Información legal
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)