Documentos clave
L5512
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 3-10
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
LH-RH Fragment 3-10, Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H63N13O10
Número de CAS:
Peso molecular:
934.05
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)