This product has a solid content (bead content) of 2.5% (w/w). The product density is reported on a lot specific basis with a range of 1.04 - 1.06 g/mL. The bead number can be calculated and then diluted according to the required number. The formula for determining the number of beads in the samples is: Bead number = (6.03 x 10^10) x (percent solids) / 3.30 x (bead diameter).
L5155
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent yellow-green
aqueous suspension, 0.03 μm mean particle size
Sinónimos:
Fluorescent latex beads
Formulario
aqueous suspension
composición
Solids, 2.5%
técnicas
cell based assay: suitable
tamaño medio de partícula
0.03 μm
fluorescencia
λex ~470 nm; λem ~505 nm
aplicaciones
cell analysis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the concentration of product L5155?
1 answer-