Saltar a
L4897
Luteinizing hormone releasing hormone salmon
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
GnRH, Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 312,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.090,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H73N15O13
Número CAS:
Peso molecular:
1212.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
US$ 312,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7)C(=O)N8CCCC8C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C60H73N15O13/c1-32(2)20-47(60(88)75-19-7-12-49(75)59(87)65-28-50(61)78)73-55(83)44(22-34-25-63-40-10-5-3-8-38(34)40)69-52(80)29-66-53(81)43(21-33-13-15-37(77)16-14-33)70-58(86)48(30-76)74-56(84)45(23-35-26-64-41-11-6-4-9-39(35)41)71-57(85)46(24-36-27-62-31-67-36)72-54(82)42-17-18-51(79)68-42/h3-6,8-11,13-16,25-27,31-32,42-49,63-64,76-77H,7,12,17-24,28-30H2,1-2H3,(H2,61,78)(H,62,67)(H,65,87)(H,66,81)(H,68,79)(H,69,80)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,82)(H,73,83)(H,74,84)
InChI key
NMJREATYWWNIKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Luteinizing hormone releasing hormone (salmon) has been used to study the effect of LHRH (luteinizing hormone releasing hormone) in the brain of Podarcis sicula sicula (male) during reproduction.[1] It has been used to study the hormonal regulation of PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) and its receptor, PAC1 (adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I).[2]
Biochem/physiol Actions
Hypothalamic peptide that stimulates release of gonadotrophins from anterior pituitary, thus regulating reproductive functions.
Stimulates release of gonadotrophins from anterior pituitary.
Other Notes
Lyophilized from 0.5% acetic acid
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L9761L7134L2761
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P55248, P07490, P30968, Q01776, P01148, P30969, P13562
UniProt accession no.
P01148, P30968
UniProt accession no.
P01148
UniProt accession no.
P55248, P01148, P07490, P13562, P30968, P30969, Q01776
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)