L4793
Anti-LSD1 (AOF2) (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 110-115 kDa (two bands)
reactividad de especies
mouse (predicted), rat (predicted), human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using MCF7 cell lysates
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDM1A(23028)
mouse ... KDM1A(99982)
rat ... KDM1A(500569)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)