Merck
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Sinónimos:
Succ-Con A
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 354,00
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 354,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
composición
Protein, ~90% E1%/280
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Envase
Packaged based on protein content.
Calidad
Highly purified.
Forma física
Contains sodium phosphate
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)