Merck
L3520
Sigma-Aldrich
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 91,00
5 G
US$ 399,00
US$ 91,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 91,00
5 G
US$ 399,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O11 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
362.33
Beilstein/REAXYS Number:
4218679
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
US$ 91,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
sweetness
0.4 × sucrose
color
white
mp
95-98 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Inchi Key
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Biochem/physiol Actions
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)