L3414
Monoclonal Anti-LAP2 (TMPO) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CMD1T, Anti-Cardiomyopathy, dilated, 1T, included, Anti-Lamina Associated Polypeptide 2/Thymopoietin, Anti-TMPO, Anti-Thjymopoietin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 25 kDa (ζ isoform)
antigen 38 kDa (γ isoform, singlet or doublet)
antigen 42 kDa (δ isoform)
antigen 45 kDa (ε isoform)
antigen 50 kDa (β isoform, singlet or doublet)
antigen 76 kDa (α isoform)
reactividad de especies
human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured human chronic myelogenous leukemia K562 cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TMPO(7112)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)