L3253
Propyl dodecanoate
~99%
Sinónimos:
Lauric acid propyl ester, Propyl laurate
About This Item
Ensayo
~99%
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clave InChI
FTBUKOLPOATXGV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)