The immunogen for this product is recombinant human leptin, the epitope has not been mapped.
L3160
Monoclonal Anti-Leptin antibody produced in mouse
clone LEP-13, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-OB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LEP-13, monoclonal
mol peso
antigen 16 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Información sobre el gen
human ... LEP(3952)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Can I know in which domain of Leptin the epitope of L3160 is? I want to measure the secretion of Leptin variants and therefore I need to know where it binds so that no underestimation of the secretion of these variants occurs. Thank you already in advance
1 answer-