Merck
L3031
Sigma-Aldrich
Lesquerolic acid methyl ester
Sinónimos:
(R)-(+)-14-Hydroxy-cis-11-eicosenoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H40O3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eun-Yeong Jeon et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(15), 6267-6275 (2015-02-01)
Enzyme fusion was investigated as a strategy to improve productivity of a two-step whole-cell biocatalysis. The biotransformation of long-chain sec-alcohols into esters by an alcohol dehydrogenase (ADH) and Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) was used as the model reaction. The recombinant Escherichia