Merck
L1663
Lidocaine N-ethyl chloride
sodium channel blocker
Sinónimos:
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl) triethylammonium chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H27N2OCl
Número CAS:
Peso molecular:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)