The latex bead preparations contain a proprietary surfactant at a range of 0.01% - 0.1%. Should aggregation occur, the addition of Tween 20 or Triton X-100 at 0.1% may be added to resuspend the particles.
L1528
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Seleccione un Tamaño
US$ 79,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 79,80
Productos recomendados
Formulario
aqueous suspension
composición
Solids, 2.5%
técnicas
cell based assay: suitable
tamaño medio de partícula
0.1 μm
fluorescencia
λex ~520 nm; λem ~540 nm
aplicaciones
cell analysis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Does this product (L1528) contains any dispersants (like surfactant) ? If its contains any surfactant at what concentration it is present?
1 answer-