L1293
Anti-Lamin A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LAMA, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse 3T3 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human HeLa nuclear extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)