Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
NACRES:
NA.01
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetato de etilo
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?