L0665
Lambda Light Chains (Free) from human myeloma sera
purified immunoglobulin, ~1.0 mg/mL, ≥99% (Purity by double diffusion), buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
Ensayo
≥99% (Purity by double diffusion)
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~1.0 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
λ Light Chains (Free) from human myeloma sera consists of IgG λ light chains purified from myeloma sera.
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)