Merck
L0302511
Sigma-Aldrich
ETT Activator
Sinónimos:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
concentración
39-43 g/L (titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
cadena SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Aplicación
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.[1]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matej Sack et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 14-14 (2016-03-05)
DNA microarrays are a core element of modern genomics research and medical diagnostics, allowing the simple and simultaneous determination of the relative abundances of hundreds of thousands to millions of genomic DNA or RNA sequences in a sample. Photolithographic in