Merck
K3644
Sigma-Aldrich
K 858
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
K858, N-(4-Acetyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-phenyl-1,3,4-thiadia zol-2-yl)acetamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 368,00
US$ 368,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 368,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
277.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 368,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)NC1=NN(C(C)=O)C(C)(S1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2S/c1-9(17)14-12-15-16(10(2)18)13(3,19-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,17)
Clave InChI
JEFVYQYZCAVNTP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A thiadiazoline derivative reported as a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor.
Eg5 is a key protein involved in the formation of bipolar spindles. K858 is a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor. The compound induces mitotic arrest, caspase-3 activation and cell growth inhibition in HCT116 cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)