The stability of this product in solution has not been determined. According to various sources this product can be stored in solvent (DMSO) at -80°C for 6 months and -20°C for 1 month. This information has not been validated.
K2144
Ko143 hydrate
≥98% (HPLC), powder, BCRP inhibitor
Sinónimos:
(3S,6S,12aS)-1,2,3,4,6,7,12,12a-Octahydro-9-methoxy-6-( 2-methylpropyl)-1,4-dioxopyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4- b]indole-3-propanoic acid 1,1-dimethylethyl ester hydrate, Ko-143 hydrate
Productos recomendados
Nombre del producto
Ko143 hydrate, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
emisor
GlaxoSmithKline
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](CC(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)NC4=O
InChI
1S/C26H35N3O5.H2O/c1-14(2)11-20-23-17(16-8-7-15(33-6)12-19(16)27-23)13-21-24(31)28-18(25(32)29(20)21)9-10-22(30)34-26(3,4)5;/h7-8,12,14,18,20-21,27H,9-11,13H2,1-6H3,(H,28,31);1H2/t18-,20-,21-;/m0./s1
Clave InChI
ZXXZDXPNJJZRDC-PSLBYKFTSA-N
Aplicación
- to determine the role of ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2), human embryonic kidney (HEK)-C1 and HEK-ABCG2 in tumor microenvironment[1]
- to inhibit ABCG2 for sphere formation assay[2]
- in calcein-AM efflux inhibition to monitor multidrug resistance protein (MRP)-function in kidney[3]
- for cell viability assay[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
-
Dear all, once I dissolved the compound in DMSO I should store it in the fridge or at lower temperatures?
1 answer-