K1757
Keratinocyte Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulario
powder
potencia
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
calidad
endotoxin tested
mol peso
18.9 kDa
envase
pkg of 10 and 50 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FGF7(2252)
Descripción general
Aplicación
- as a component of epithelial growth medium[4]
- as a positive control for antigen to determine the activity of the antibody[5]
- to analyze the influence of KGF associated with thermo-sterilized carboxymethyl chitosan (NOCCts) in the reduction of pericardial adhesions[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?