IST127080SR
QuickSeal Foil PCR self adhesive sealing film
LabRoll™, W × L 80 mm × 200 mm, sterile, pack of 1 roll
Sinónimos:
Self adhesive seal, plate sealing film, strong plate seal
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile
envase
pack of 1 roll
fabricante / nombre comercial
IST Scientific IST-127-080SR
técnicas
PCR: suitable
An × L
80 mm × 200 mm
idoneidad
suitable for PCR
Descripción general
Aplicación
- PCR
- Incubation
- Storage
Características y beneficios
- Pierceable, when pierced, the foil tears in an irregular manner which prevents the formation of a vacuum
- Peelable
- Perforated end tabs for easy application and removal by peeling
- Seal integrity range: -80°C to 120°C
- Suitable for cutting to fit part plates
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)