Merck
ILGA2F2S26
Sigma-Aldrich
SILuCarb Glycan Standard 13C Biantennary A2F 2xSial(Alpha-2,6)
13C  labeled di-sialylated, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose, Powered by Asparia Glycomics
Sinónimos:
SILuCarb Glycan Standard 13C Biantennary Ab
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8213C8H148N6O66
Peso molecular:
2378.08
Código UNSPSC:
41105331
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
SILuCarb Glycan Standards are patented synthetic 13C-labeled N-glycans for use as internal standards in absolute glycan quantification by mass spectrometry.
Aplicación
For use as a quantitative standard in applications such as Matrix-assisted Laser Desorption Ionization-time-of-flight (MALDI-TOF), Electrospray Ionization (ESI) and Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS).
Forma física
13C labeled N-glycan refernce standard. 20 microM quantified solution
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)