Merck
I9387
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
IAA-L-Asp
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
técnicas
cell culture | plant: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid is a naturally occurring auxin conjugate that regulates free IAA levels in various plant species
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)