Saltar a
I9271
5-(Iodoacetamido)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
5-IAF
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 409,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.330,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14INO6
Número CAS:
Peso molecular:
515.25
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
6543244
US$ 409,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-(Iodoacetamido)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-15-14(7-11)21(28)30-22(15)16-5-2-12(25)8-18(16)29-19-9-13(26)3-6-17(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
InChI key
UATCLPJEZJKNHE-UHFFFAOYSA-N
General description
5-(Iodoacetamido)fluorescein is a thiol reactive fluorescein derivative.
Application
5-(Iodoacetamido)fluorescein is used for the synthesis of fluorescently labeled organelles (nuclei and nuclear matrices), proteins and peptides that include enzymes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0531F9551F3651
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
λex 511-519 nm
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)