Merck
I8255
Sigma-Aldrich
19-Iodocholesterol 3-acetate
~95% (TLC)
Sinónimos:
19-Iodo-5-cholesten-3β-ol 3-acetate, 5-Cholesten-19-iodo-3β-ol 3-acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H47IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
554.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
~95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
IC[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](OC(C)=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C29H47IO2/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1
InChI key
LVQSCLBKGHGMFF-KVHJHAPGSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
J A Owoyale
Steroids, 38(2), 205-209 (1981-08-01)
Since 19-iodocholesterol ethyl and methyl ethers and 3 beta-iodo-5-cholestene localized in dog adrenal, the distribution of 19-iodocholesterol 3-acetate was similarly studied. This ester was concentrated by the dog adrenal to the same extent as 19-iodocholesterol. Despite a previous report that