I6904
Anti-Inositol Hexakisphosphate Kinase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IP6 Kinase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 50 kDa
reactividad de especies
mouse, rabbit, rat, human
técnicas
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IHPK1(9807) , IHPK2(51447) , IHPK3(117283)
mouse ... Ihpk1(27399) , Ihpk2(76500) , Ihpk3(271424)
rat ... Ihpk1(50560) , Ihpk2(59268)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?