I5029
IgG1, Lambda from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Human IgG1-λ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Human myeloma IgG1, λ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange, and affinity chromatography procedures.
Aplicación
Forma física
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)