I4770
Anti-Interleukin-9 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
neutralization: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL9(3578)
Descripción general
Monoclonal Anti-Human Interleukin-9 recognizes human IL-9. It does not neutralize the activity of recombinant mouse IL-9. In ELISA and immunoblotting, it shows 20% cross reactivity with mouse IL-9.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)