I2533
Anti-phospho-Insulin Receptor Substrate-1 (pSer312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-phospho-IRS-1(pSer312)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1000 using stimulated CHO cell line
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer312)
Información sobre el gen
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
Descripción general
Anti-phospho-IRS-1 (pSer312) specifically recognizes human IRS-1 (pSer312). It may react with mouse and rat (100% homology) IRS-1.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?