I1659
Anti-IFI-16 antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone IFI-230, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Interferon-inducible 16
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IFI-230, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 85-95 kDa (cluster of three isotypes A, B, and C)
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the Jurkat cell line
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFI16(3428)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)