Acerca de este artículo
form
solid
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, 0.1 M HCl: 7 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)c(I)c4)ncnc23
InChI
1S/C18H20IN7O4/c1-21-17(29)14-12(27)13(28)18(30-14)26-7-25-11-15(23-6-24-16(11)26)22-5-8-2-3-10(20)9(19)4-8/h2-4,6-7,12-14,18,27-28H,5,20H2,1H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LOGOEBMHHXYBID-MOROJQBDSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?